Imprimer
4-(dimethylamino)-1,1-dimethoxybut-3-en-2-one 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR27385-25G OR27385-5G
APOSOR27385-25GEA 221 EUR
APOSOR27385-25G APOSOR27385-5G
4-(dimethylamino)-1,1-dimethoxybut-3-en-2-one 98%
4-(dimethylamino)-1,1-dimethoxybut-3-en-2-one
Formule: C₈H₁₅NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00085024
Numéro CAS: 67751-23-9