Imprimer
4-(Ethylsulphonyl)benzaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR2727-1G OR2727-250MG
APOSOR2727-1GEA 0 EUR
APOSOR2727-1G APOSOR2727-250MG
4-(Ethylsulphonyl)benzaldehyde
4-(Ethylsulphonyl)benzaldehyde
Formule: C₉H₁₀O₃S
Point de fusion: 108…110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09264545
Numéro CAS: 50899-03-1