Imprimer
2-(Morpholin-4-yl)acetamide
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR27100-100MG OR27100-250MG
APOSOR27100-100MGEA 37.7 EUR
APOSOR27100-100MG APOSOR27100-250MG
2-(Morpholin-4-yl)acetamide
2-(Morpholin-4-yl)acetamide
Formule: C₆H₁₂N₂O₂
Point de fusion: 122 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00465044
Numéro CAS: 5625-98-9
ONU: 3259
ADR: 8,III