Imprimer
3-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR2708-1G OR2708-500MG
APOSOR2708-1GEA 302 EUR
APOSOR2708-1G APOSOR2708-500MG
3-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
3-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Formule: C₁₁H₁₀N₂O₂
Point de fusion: 178…180 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01693509
Numéro CAS: 1136-76-1