Imprimer
3-Bromo-N-(4-bromophenyl)propanamide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Bromo-N-(4-bromophenyl)propionamide, 4-Bromo-N-(3-bromopropanoyl)aniline
OR26966-250MG OR26966-500MG
APOSOR26966-250MGEA 198 EUR
APOSOR26966-250MG APOSOR26966-500MG
3-Bromo-N-(4-bromophenyl)propanamide
3-Bromo-N-(4-bromophenyl)propanamide
Formule: C₉H₉Br₂NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00124398
Numéro CAS: 7661-10-1