Imprimer
2,6-Diaminopyrimidin-4(3H)-one 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,4-Diamino-1,6-dihydro-6-oxopyrimidine
OR26562-1G OR26562-250MG
APOSOR26562-1GEA 24.8 EUR
APOSOR26562-1G APOSOR26562-250MG
2,6-Diaminopyrimidin-4(3H)-one 98%
2,6-Diaminopyrimidin-4(3H)-one
Formule: C₄H₆N₄O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00043013
Numéro CAS: 143504-99-8