Imprimer
Thiophene-3,4-dicarbonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR2655-1G OR2655-5G
APOSOR2655-1GEA 0 EUR
APOSOR2655-1G APOSOR2655-5G
Thiophene-3,4-dicarbonitrile
Thiophene-3,4-dicarbonitrile
Formule: C₆H₂N₂S
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01233047
Numéro CAS: 18853-32-2