4-Chloro-1-methylquinolin-2(1H)-one
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
OR26332-1G
OR26332-250MG
APOSOR26332-1GEA
230
EUR
APOSOR26332-1G
APOSOR26332-250MG
4-Chloro-1-methylquinolin-2(1H)-one
4-Chloro-1-methylquinolin-2(1H)-one
Formule:
C₁₀H₈ClNO Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00101322 Numéro CAS: 32262-17-2 |