Imprimer
2-Bromo-5-chlorobenzo[b]thiophene-3-carboxaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Bromo-5-chloro-3-formyl-1-benzothiophene
OR26058-1G OR26058-250MG
APOSOR26058-1GEA 224 EUR
APOSOR26058-1G APOSOR26058-250MG
2-Bromo-5-chlorobenzo[b]thiophene-3-carboxaldehyde
2-Bromo-5-chlorobenzo[b]thiophene-3-carboxaldehyde
Formule: C₉H₄BrClOS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01570694
Numéro CAS: 680212-97-9