Imprimer
6-Aminobenzo[b]thiophene 1,1-dioxide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR26007-1G OR26007-250MG
APOSOR26007-1GEA 0 EUR
APOSOR26007-1G APOSOR26007-250MG
6-Aminobenzo[b]thiophene 1,1-dioxide
6-Aminobenzo[b]thiophene 1,1-dioxide
Formule: C₈H₇NO₂S
Point de fusion: 150…156 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00173800
Numéro CAS: 20503-40-6