Imprimer
4-acetyl-1-cyclopropyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR25980-1G OR25980-250MG OR25980-5G
APOSOR25980-1GEA 24.8 EUR
APOSOR25980-1G APOSOR25980-250MG APOSOR25980-5G
4-acetyl-1-cyclopropyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
4-acetyl-1-cyclopropyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
Formule: C₁₂H₁₅NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03407365
Numéro CAS: 423769-78-2