Imprimer
tert-Butyl N-[(5-bromo-2-thienyl)methyl]carbamate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: tert-Butyl ((5-bromothiophen-2-yl)methyl)carbamate
OR25979-1G OR25979-5G
APOSOR25979-1GEA 94.4 EUR
APOSOR25979-1G APOSOR25979-5G
tert-Butyl N-[(5-bromo-2-thienyl)methyl]carbamate
tert-Butyl N-[(5-bromo-2-thienyl)methyl]carbamate
Formule: C₁₀H₁₄BrNO₂S
Point de fusion: 48…53 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03659715
Numéro CAS: 215183-27-0