Imprimer
3,4-Dichloro-N-[(diphenylphosphoryl)(fur-2-yl)methyl]aniline
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR25806-1G OR25806-250MG
APOSOR25806-1GEA 0 EUR
APOSOR25806-1G APOSOR25806-250MG
3,4-Dichloro-N-[(diphenylphosphoryl)(fur-2-yl)methyl]aniline
3,4-Dichloro-N-[(diphenylphosphoryl)(fur-2-yl)methyl]aniline
Formule: C₂₃H₁₈Cl₂NO₂P
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00123332
Numéro CAS: 680212-11-7