Imprimer
(6-Methoxybenzo[b]furan-3-yl)acetic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR25758-10G OR25758-1G
APOSOR25758-10GEA 403 EUR
APOSOR25758-10G APOSOR25758-1G
(6-Methoxybenzo[b]furan-3-yl)acetic acid 97%
(6-Methoxybenzo[b]furan-3-yl)acetic acid
Formule: C₁₁H₁₀O₄
Point de fusion: 124…127 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02677734
Numéro CAS: 69716-05-8