Imprimer
3,5-Dimethyl-N-(2-{[(fur-2-yl)methyl]thio}ethyl)isoxazole-4-sulphonamide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3,5-Dimethyl-N-(2-{[(fur-2-yl)methyl]sulphanyl}ethyl)-1,2-oxazole-4-sulphonamide, 2-{[(2-{[(3,5-Dimethyl-1,2-oxazol-4-yl)sulphonyl]amino}ethyl)sulphanyl]methyl}furan
OR25746-250MG OR25746-50MG
APOSOR25746-250MGEA 151 EUR
APOSOR25746-250MG APOSOR25746-50MG
3,5-Dimethyl-N-(2-{[(fur-2-yl)methyl]thio}ethyl)isoxazole-4-sulphonamide
3,5-Dimethyl-N-(2-{[(fur-2-yl)methyl]thio}ethyl)isoxazole-4-sulphonamide
Formule: C₁₂H₁₆N₂O₄S₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01570599
Numéro CAS: 680211-97-6