Imprimer
Methyl 2-chloro-4,4-dimethyl-3-oxopentanoate 90%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR25721-10G OR25721-1G
APOSOR25721-10GEA 589 EUR
APOSOR25721-10G APOSOR25721-1G
Methyl 2-chloro-4,4-dimethyl-3-oxopentanoate 90%
Methyl 2-chloro-4,4-dimethyl-3-oxopentanoate
Formule: C₈H₁₃ClO₃
Point d'ébullition: 54…58 °C (0.1 mm Hg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01570535
Numéro CAS: 306935-33-1