Imprimer
3-Benzyl-1-isopropyl-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carbothioamide
Fournisseur: Apollo Scientific
OR25584-1G OR25584-5G
APOSOR25584-1GEA 94.4 EUR
APOSOR25584-1G APOSOR25584-5G
3-Benzyl-1-isopropyl-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carbothioamide
3-Benzyl-1-isopropyl-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carbothioamide
Formule: C₁₅H₁₇N₃O₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00203982
Numéro CAS: 175203-49-3