Imprimer
3-Benzyl-1-isopropyl-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carbonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
OR25580-1G OR25580-5G
APOSOR25580-1GEA 87 EUR
APOSOR25580-1G APOSOR25580-5G
3-Benzyl-1-isopropyl-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carbonitrile
3-Benzyl-1-isopropyl-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carbonitrile
Formule: C₁₅H₁₅N₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00203983
Numéro CAS: 175203-47-1