Imprimer
2-(2-Hydroxyprop-2-yl)pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR25562-250MG OR25562-1G
APOSOR25562-250MGEA 43.5 EUR
APOSOR25562-250MG APOSOR25562-1G
2-(2-Hydroxyprop-2-yl)pyridine
2-(2-Hydroxyprop-2-yl)pyridine
Formule: C₈H₁₁NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00209259
Numéro CAS: 37988-38-8