Imprimer
2,3-Dihydro-1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Antipyrine-4-carboxaldehyde, 2,3-Dihydro-1,5-dimethyl-4-formyl-3-oxo-2-phenyl-1H-pyrazole
OR25303-1G OR25303-250MG OR25303-5G
APOSOR25303-1GEA 94.4 EUR
APOSOR25303-1G APOSOR25303-250MG APOSOR25303-5G
2,3-Dihydro-1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
2,3-Dihydro-1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
Formule: C₁₂H₁₂N₂O₂
Point de fusion: 162…165 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003144
Numéro CAS: 950-81-2
EINECS: 213-452-0