Imprimer
Methyl 3-(ethylthio)-6,6-dimethyl-4-oxo-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[c]thiophene-1-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR25269-1G OR25269-5G
APOSOR25269-1GEA 72.5 EUR
APOSOR25269-1G APOSOR25269-5G
Methyl 3-(ethylthio)-6,6-dimethyl-4-oxo-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[c]thiophene-1-carboxylate
Methyl 3-(ethylthio)-6,6-dimethyl-4-oxo-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[c]thiophene-1-carboxylate
Formule: C₁₄H₁₈O₃S₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00085119
Numéro CAS: 172516-42-6