Imprimer
4-(Methylthio)-2-({[2-(methylthio)-3-pyridyl]carbonyl}amino)butanoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR25155-1G OR25155-5G
APOSOR25155-1GEA 102 EUR
APOSOR25155-1G APOSOR25155-5G
4-(Methylthio)-2-({[2-(methylthio)-3-pyridyl]carbonyl}amino)butanoic acid
4-(Methylthio)-2-({[2-(methylthio)-3-pyridyl]carbonyl}amino)butanoic acid
Formule: C₁₂H₁₆N₂O₃S₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03407303
Numéro CAS: 175201-70-4