Imprimer
1-Methylpiperidine-2-carboxylic acid hydrochloride 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR24941-1G OR24941-5G
APOSOR24941-1GEA 21.9 EUR
APOSOR24941-1G APOSOR24941-5G
1-Methylpiperidine-2-carboxylic acid hydrochloride 98%
1-Methylpiperidine-2-carboxylic acid hydrochloride
Formule: C₇H₁₃NO₂·ClH
Point de fusion: 203…206 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01570459
Numéro CAS: 25271-35-6