Imprimer

2-Bromopropanamide

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

OR24705-1G OR24705-5G
APOSOR24705-1GEA 24.8 EUR
APOSOR24705-1G APOSOR24705-5G
2-Bromopropanamide
2-Bromopropanamide
Formule: C₃H₆BrNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012376
Numéro CAS: 5875-25-2

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR