Imprimer
Methyl 2-{[3-(chloromethyl)benzoyl]amino}thiophene-3-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR24396-100MG OR24396-500MG
APOSOR24396-100MGEA 0 EUR
APOSOR24396-100MG APOSOR24396-500MG
Methyl 2-{[3-(chloromethyl)benzoyl]amino}thiophene-3-carboxylate
Methyl 2-{[3-(chloromethyl)benzoyl]amino}thiophene-3-carboxylate
Formule: C₁₄H₁₂ClNO₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00728793
Numéro CAS: 648859-85-2
ONU: 3261
ADR: 8,III