Imprimer
2,4-Dichlorophenylhydrazine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR2419-1G OR2419-500MG OR2419-5G
APOSOR2419-1GEA 139 EUR
APOSOR2419-1G APOSOR2419-500MG APOSOR2419-5G
2,4-Dichlorophenylhydrazine
2,4-Dichlorophenylhydrazine
Formule: C₆H₆Cl₂N₂
Point de fusion: 91…94 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00044514
Numéro CAS: 13123-92-7