Imprimer
5-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde oxime
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR24172-1MG OR24172-5MG OR24172-10MG OR24172-50MG OR24172-100MG
APOSOR24172-1MGEA 91.5 EUR
APOSOR24172-1MG APOSOR24172-5MG APOSOR24172-10MG APOSOR24172-50MG APOSOR24172-100MG
5-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde oxime
5-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde oxime
Formule: C₆H₈ClN₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00121970
Numéro CAS: 590410-59-6