Imprimer
2-(4-Nitrophenyl)thioacetamide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-(2-Amino-2-thioxoethyl)nitrobenzene, 2-(4-Nitrophenyl)ethanethioamide
OR24109-10G OR24109-1G OR24109-250MG
APOSOR24109-10GEA 517 EUR
APOSOR24109-10G APOSOR24109-1G APOSOR24109-250MG
2-(4-Nitrophenyl)thioacetamide
2-(4-Nitrophenyl)thioacetamide
Formule: C₈H₈N₂O₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00278445
Numéro CAS: 76254-70-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,III