Imprimer
3-Methyl-5-phenylisoxazole-4-carbonyl chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 4-(Chlorocarbonyl)-3-methyl-5-phenylisoxazole
OR23336-1G OR23336-250MG
APOSOR23336-1GEA 48 EUR
APOSOR23336-1G APOSOR23336-250MG
3-Methyl-5-phenylisoxazole-4-carbonyl chloride
3-Methyl-5-phenylisoxazole-4-carbonyl chloride
Formule: C₁₁H₈ClNO₂
MW: 221.64 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03086121
Numéro CAS: 91182-77-3
ONU: 3261
ADR: 8 III