Imprimer
5-Iodo-2-phenoxypyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR23322-1G OR23322-10G
APOSOR23322-1GEA 151 EUR
APOSOR23322-1G APOSOR23322-10G
5-Iodo-2-phenoxypyridine
5-Iodo-2-phenoxypyridine
Formule: C₁₁H₈INO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02681952
Numéro CAS: 352018-92-9