Imprimer
4-(1H-Pyrazol-1-yl)benzoyl chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 1-[4-(Chlorocarbonyl)phenyl]-1H-pyrazole
OR23289-1G OR23289-250MG
APOSOR23289-1GEA 221 EUR
APOSOR23289-1G APOSOR23289-250MG
4-(1H-Pyrazol-1-yl)benzoyl chloride
4-(1H-Pyrazol-1-yl)benzoyl chloride
Formule: C₁₀H₇ClN₂O
MW: 206.628 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02681936
Numéro CAS: 220461-83-6
ONU: 3261
ADR: 8 III