Imprimer
(5-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methanol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR23248-1G OR23248-250MG
APOSOR23248-1GEA 88.6 EUR
APOSOR23248-1G APOSOR23248-250MG
(5-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methanol
(5-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methanol
Formule: C₁₁H₁₂N₂O
Point de fusion: 88…89 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02682046
Numéro CAS: 153863-35-5