Imprimer
5-(4-Iodophenyl)isoxazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR23193-1G OR23193-250MG
APOSOR23193-1GEA 132 EUR
APOSOR23193-1G APOSOR23193-250MG
5-(4-Iodophenyl)isoxazole
5-(4-Iodophenyl)isoxazole
Formule: C₉H₆INO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02681898
Numéro CAS: 160377-48-0