Imprimer
1-(Bromomethyl)isoquinoline hydrobromide
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR23078-1G OR23078-250MG OR23078-5G
APOSOR23078-1GEA 142 EUR
APOSOR23078-1G APOSOR23078-250MG APOSOR23078-5G
1-(Bromomethyl)isoquinoline hydrobromide
1-(Bromomethyl)isoquinoline hydrobromide
Formule: C₁₀H₈BrN·BrH
MW: 302.993 g/mol
Point de fusion: 210 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03086096
Numéro CAS: 337508-56-2