Imprimer
(5-Methyl-3-phenylisoxazol-4-yl)methylamine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR22986-1G OR22986-5G OR22986-250MG
APOSOR22986-1GEA 0 EUR
APOSOR22986-1G APOSOR22986-5G APOSOR22986-250MG
(5-Methyl-3-phenylisoxazol-4-yl)methylamine 97%
(5-Methyl-3-phenylisoxazol-4-yl)methylamine
Formule: C₁₁H₁₂N₂O
Point de fusion: 66…68 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02677687
Numéro CAS: 306935-01-3
ONU: 3259
ADR: 8,III