Imprimer
3-(1H-Imidazol-1-yl)benzaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(3-Formylphenyl)-1H-imidazole, 3-(1-Imidazolyl)benzaldehyde
OR2268-1G OR2268-25G OR2268-5G
APOSOR2268-1GEA 183 EUR
APOSOR2268-1G APOSOR2268-25G APOSOR2268-5G
3-(1H-Imidazol-1-yl)benzaldehyde
3-(1H-Imidazol-1-yl)benzaldehyde
Formule: C₁₀H₈N₂O
Point de fusion: 80…81 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09836178
Numéro CAS: 127404-22-2