Imprimer
3-Amino-4-hydroxy-N,N-dimethylbenzenesulphonamide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR22180-1G OR22180-100MG
APOSOR22180-1GEA 0 EUR
APOSOR22180-1G APOSOR22180-100MG
3-Amino-4-hydroxy-N,N-dimethylbenzenesulphonamide 95%
3-Amino-4-hydroxy-N,N-dimethylbenzenesulphonamide
Formule: C₈H₁₂N₂O₃S
Point de fusion: 156…160 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00179913
Numéro CAS: 24962-75-2
EINECS: 246-548-6