Imprimer
Diphenyl(vinyl)phosphine oxide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR22135-1G OR22135-5G OR22135-10G
APOSOR22135-1GEA 109 EUR
APOSOR22135-1G APOSOR22135-5G APOSOR22135-10G
Diphenyl(vinyl)phosphine oxide
Diphenyl(vinyl)phosphine oxide
Formule: C₁₄H₁₃OP
MW: 228.226 g/mol
Point de fusion: 115…119 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00114913
Numéro CAS: 2096-78-8