Imprimer
2-Benzyl-4,6-dichloropyrimidine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: [(4,6-Dichloropyrimidin-2-yl)methyl]benzene, 2-Benzyl-4,6-dichloro-1,3-diazine
OR22106-1G OR22106-5G
APOSOR22106-1GEA 458 EUR
APOSOR22106-1G APOSOR22106-5G
2-Benzyl-4,6-dichloropyrimidine
2-Benzyl-4,6-dichloropyrimidine
Formule: C₁₁H₈Cl₂N₂
Point de fusion: 56…57 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00102149
Numéro CAS: 3740-82-7