Imprimer
1-Bromo-4-butoxybenzene 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR21904-1G OR21904-5G
APOSOR21904-1GEA 21.9 EUR
APOSOR21904-1G APOSOR21904-5G
1-Bromo-4-butoxybenzene 97%
1-Bromo-4-butoxybenzene
Formule: C₁₀H₁₃BrO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00037100
Numéro CAS: 39969-57-8