Imprimer
Methyl 5-chloro-4-(2-methoxy-2-oxoethyl)-2-methyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Chloro-3-(methoxycarbonyl)-4-(2-methoxy-2-oxoethyl)-2-methyl-1H-pyrrole, Methyl [2-chloro-4-(methoxycarbonyl)-5-methyl-1H-pyrrol-3-yl]acetate
OR21814-1G OR21814-250MG
APOSOR21814-1GEA 382 EUR
APOSOR21814-1G APOSOR21814-250MG
Methyl 5-chloro-4-(2-methoxy-2-oxoethyl)-2-methyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
Methyl 5-chloro-4-(2-methoxy-2-oxoethyl)-2-methyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
Formule: C₁₀H₁₂ClNO₄
MW: 245.66 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00179171
Numéro CAS: 77978-86-0