Imprimer
Ethyl 3-(2-chloro-3,4-dimethoxyphenyl)acrylate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR21780-1G OR21780-5G
APOSOR21780-1GEA 79.9 EUR
APOSOR21780-1G APOSOR21780-5G
Ethyl 3-(2-chloro-3,4-dimethoxyphenyl)acrylate
Ethyl 3-(2-chloro-3,4-dimethoxyphenyl)acrylate
Formule: C₁₃H₁₅ClO₄
MW: 270.709 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00085063
Numéro CAS: 175135-96-3