Imprimer
Ethyl 2-iodo-5-methylbenzoate 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR2175-10G OR2175-1G OR2175-5G
APOSOR2175-10GEA 127 EUR
APOSOR2175-10G APOSOR2175-1G APOSOR2175-5G
Ethyl 2-iodo-5-methylbenzoate 95+%
Ethyl 2-iodo-5-methylbenzoate
Formule: C₁₀H₁₁IO₂
MW: 290.098 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09998719
Numéro CAS: 933585-44-5