Imprimer
2-{4-[(3,4-Dichlorobenzyl)oxy]phenyl}acetonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
OR21495-10G OR21495-1G OR21495-5G
APOSOR21495-10GEA 346 EUR
APOSOR21495-10G APOSOR21495-1G APOSOR21495-5G
2-{4-[(3,4-Dichlorobenzyl)oxy]phenyl}acetonitrile
2-{4-[(3,4-Dichlorobenzyl)oxy]phenyl}acetonitrile
Formule: C₁₅H₁₁Cl₂NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00067741
Numéro CAS: 175135-34-9