Imprimer
8-Chloronaphthalene-1-sulphonic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR21393-1G OR21393-250MG OR21393-5G
APOSOR21393-1GEA 58 EUR
APOSOR21393-1G APOSOR21393-250MG APOSOR21393-5G
8-Chloronaphthalene-1-sulphonic acid 97%
8-Chloronaphthalene-1-sulphonic acid
Formule: C₁₀H₇ClO₃S
MW: 242.679 g/mol
Point de fusion: 145…147 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052379
Numéro CAS: 145-74-4
EINECS: 205-661-0
ONU: 3261
ADR: 8 III