Imprimer
2,4-Bis(tert-butyl)-6-nitrophenol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3,5-Bis(tert-butyl)-2-hydroxynitrobenzene
OR21278-1G OR21278-250MG OR21278-5G
APOSOR21278-1GEA 184 EUR
APOSOR21278-1G APOSOR21278-250MG APOSOR21278-5G
2,4-Bis(tert-butyl)-6-nitrophenol
2,4-Bis(tert-butyl)-6-nitrophenol
Formule: C₁₄H₂₁NO₃
Point de fusion: 59…65 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00026282
Numéro CAS: 20039-94-5