Imprimer
1-(2-Chlorobenzyl)homopiperazine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR21021-1G OR21021-250MG
APOSOR21021-1GEA 0 EUR
APOSOR21021-1G APOSOR21021-250MG
1-(2-Chlorobenzyl)homopiperazine
1-(2-Chlorobenzyl)homopiperazine
Formule: C₁₂H₁₇ClN₂
Point de fusion: 54…56 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01312090
Numéro CAS: 76141-88-3