Imprimer
2-(3-Methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)benzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-(2-Carboxyphenyl)-3-methyl-1,2,4-oxadiazole
OR2076-1G OR2076-250MG
APOSOR2076-1GEA 275 EUR
APOSOR2076-1G APOSOR2076-250MG
2-(3-Methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)benzoic acid
2-(3-Methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)benzoic acid
Formule: C₁₀H₈N₂O₃
Point de fusion: 151…153 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08741426
Numéro CAS: 475105-77-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,III