Imprimer
5-(Hydroxymethyl)-1H-benzimidazole 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR2056-1G OR2056-250MG
APOSOR2056-1GEA 0 EUR
APOSOR2056-1G APOSOR2056-250MG
5-(Hydroxymethyl)-1H-benzimidazole 97%
5-(Hydroxymethyl)-1H-benzimidazole
Formule: C₈H₈N₂O
Point de fusion: 129…131 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08690267
Numéro CAS: 106429-29-2