Imprimer
2-(3-Bromophenoxy)pyridine 97+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Bromo-3-[(pyridin-2-yl)oxy]benzene, 3-Bromophenyl pyridin-2-yl ether
OR2051-1G OR2051-250MG
APOSOR2051-1GEA 195 EUR
APOSOR2051-1G APOSOR2051-250MG
2-(3-Bromophenoxy)pyridine 97+%
2-(3-Bromophenoxy)pyridine
Formule: C₁₁H₈BrNO
Point de fusion: 63…64 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08741430
Numéro CAS: 92545-83-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,III